ABC943
Anti-MATE2/SLC47A2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Multidrug and toxin extrusion protein 2, hMATE-2, Kidney-specific H(+)/organic cation antiporter, MATE-2, Solute carrier family 47 member 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC47A2(146802)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MATE2/SLC47A2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1