Documentos Principais
605069
Sigma-Aldrich
DL-Selenomethionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
197.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][Se]CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i1+1
chave InChI
RJFAYQIBOAGBLC-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)