Documentos Principais
SYNF192475
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Sinônimo(s):
Synthware F192475, glass powder funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F192475
diâmetro do topo
75 mm
Descrição geral
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)