BR708218
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 170-330 mm, individual adjustment of length
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
FEP tube
fabricante/nome comercial
BRAND 708218
embalagem
1 ea of
Comprimento
170-330 mm
D.E.
6 mm
capacidade
25, 50 and 100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adjusts to various bottle heights.
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR708218-1EA | 4061831858693 |