Key Documents
BR708214
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 195-350 mm, individual adjustment of length
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
FEP tube
fabricante/nome comercial
BRAND 708214
embalagem
1 ea of
Comprimento
195-350 mm
D.E.
6 mm
capacidade
1, 2, 5 and 10 mL
Descrição geral
Adjusts to various bottle heights.
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)