BR705864
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (2000 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Características
single-channel fixed volume
mechanical
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 705864
volume da ponta
(2000 μL)
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR705864-1EA | 4061841857112 |