BR705870
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (0.5-10 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Sinônimo(s):
air displacement pipette, microliter pipette, microliter pipettor, micropipette, micropipettor, pipette, pipettor, transferpette s
About This Item
Produtos recomendados
Características
single-channel adjustable volume
mechanical
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 705870
volume da ponta
(0.5-10 μL)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Limitations of use:
- Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)