Documentos Principais
SYNF198100
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 29/20, top diam. 100 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS29/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F198100
diâmetro do topo
100 mm
Descrição geral
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)