Documentos Principais
SYNC372620
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
Sinônimo(s):
Synthware C372620, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS top24/40
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C372620
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
20.0 mm × 203 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)