Key Documents
SYNC154200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
Sinônimo(s):
Synthware C154200, distillation condenser, Inland Revenue condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C154200
camisa C
200 mm
Descrição geral
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)