Documentos Principais
SYNC195173C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
Sinônimo(s):
Synthware C195173C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS35/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C195173C
D.I. × C
13.4 mm × 305 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC195173C-1EA4061832190709