Documentos Principais
SYNC144200
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 8 mm
Sinônimo(s):
Synthware C144200, Distillation condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C144200
tamanho da mangueira
8 mm
Descrição geral
Synthware Graham condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 24/40 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)