Documentos Principais
SYNC351420
Synthware reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm
Sinônimo(s):
Synthware C351420, coil-type condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C351420
espiral C
100 mm
Descrição geral
Coil section is 100 mm in height.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)