Documentos Principais
SYNA852440
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A852440, Drying tube adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A852440
Descrição geral
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)