SYNA851420
Synthware™ U-shaped drying tube
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A851420, Drying tube 90° bent
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A851420
Descrição geral
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)