Documentos Principais
SYNA502440
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 153 mm
Sinônimo(s):
Synthware A502440, gas inlet adapter, extended drip tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A502440
D.E. × C
153 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Inner joint with a sealed on lower tube extending 6” below the grind, having the same O.D. tubing on both ends of the grind.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)