Documentos Principais
SYNA851922
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A851922, Drying tube adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A851922
Descrição geral
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)