SYNA351014
Synthware™ distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
Sinônimo(s):
Synthware A351014, adapter, sidearm adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS top10/18
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A351014
profundidade de imersão
50 mm
Descrição geral
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)