Documentos Principais
Z268658
Scienceware® Safe-Lab PTFE stopper
joint: ST/NS 45/50, hollow
Sinônimo(s):
lab stopper, lab stoppers, stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS45/50
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F20197-1550
Descrição geral
PTFE stoppers with PP extracting nut for easy removal from flask. For use with boiling and distilling flasks with ground joints.
Informações legais
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z268658-1EA4061832262888