Documentos Principais
SLW4516/80D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 80 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4516/80D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
clear
polypropylene
fabricante/nome comercial
4516/80D
SciLabware
conector
80 mm
Descrição geral
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Características e benefícios
• For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles• Ensures drip-free pouring• Clear polypropylene pouring ring• Withstands autoclaving up to 140 °C
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)