Documentos Principais
SLW3460/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
graduated, conical base, 15 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3460/02M
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
conical base
Características
graduated
fabricante/nome comercial
3460/02M
SciLabware
gargalo D.I.
17 mm
capacidade
15 mL
Descrição geral
  • Centrifuge tube with white enamel graduations
  • Graduated 0 - 3ml in 0.1ml divisions and 3 - 10ml in 0.5ml divisions
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Can be centrifuged up to 3000 RCF values
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)