Documentos Principais
SLW2145/06M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 80 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2145/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 90 - 150 mm
Características
long stem
fabricante/nome comercial
2145/06M
SciLabware
diâmetro do filtro
90—150 mm
haste C
150 mm
haste D.E.
8 mm
topo D.E.
80 mm
Descrição geral
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)