Documentos Principais
SLW2145/03M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 70 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2145/03M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
diâmetro do filtro:
70—90 mm
haste C:
150 mm
haste D.E.:
8 mm
topo D.E.:
70 mm
Materiais:
borosilicate glass
fabricante/nome comercial:
2145/03M
SciLabware
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 70 - 90 mm
Características
long stem
fabricante/nome comercial
2145/03M
SciLabware
diâmetro do filtro
70—90 mm
haste C
150 mm
haste D.E.
8 mm
topo D.E.
70 mm
Descrição geral
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)