Key Documents
SLW2140/14M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 200 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2140/14M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 320 - 385 mm
Características
short stem
fabricante/nome comercial
2140/14M
SciLabware
diâmetro do filtro
320—385 mm
haste C
193 mm
haste D.E.
24 mm
topo D.E.
200 mm
Descrição geral
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)