SLW2140/11M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 125 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2140/11M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 185 - 240 mm
Características
short stem
fabricante/nome comercial
2140/11M
SciLabware
diâmetro do filtro
185—240 mm
haste C
122 mm
haste D.E.
12 mm
topo D.E.
125 mm
Descrição geral
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW2140/11M-1EA | 4061832439259 |