Documentos Principais
BR402038
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 100 mL
Sinônimo(s):
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
Características
class B For Kohlrausch sugar analysis, Calibrated to contain (TC, In)
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 402038
tamanho
100 mL
Descrição geral
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)