BR38210
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
capacity 100 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, DAkkS, Volumetric flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Características
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 38210
capacidade
100 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)