Z627410
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
Sinônimo(s):
Volumetric flask with stopper
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck12/21
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37293
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: 0.06 mL
capacidade
25 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.