Documentos Principais
SLW2140/01M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 35 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2140/01M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 45 - 55 mm
Características
short stem
fabricante/nome comercial
2140/01M
SciLabware
diâmetro do filtro
45—55 mm
haste C
35 mm
haste D.E.
8 mm
topo D.E.
35 mm
Descrição geral
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW2140/01M-10EA4061832439204