SLW1594/02D
Pyrex® Vacuum desiccator
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1594/02D
About This Item
Produtos recomendados
Características
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1594/02D
SciLabware
flange D.I.
220 mm
Flange A total
120 mm , Height from ledge to flange
Descrição geral
- Designed for use under vacuum
- Sturdy construction in borosilicate glass
- Ground glass flanges
- Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
- Plates are positioned on an internal ledge within the base
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)