Documentos Principais
SLW1541/18D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
10000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1541/18D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Junta
joint side arm29/32
fabricante/nome comercial
1541/18D
SciLabware
diâmetro do corpo
227 mm
frasco A
398 mm
capacidade
10000 mL
10000 mL
gargalo D.I.
59 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)