Key Documents
SLW1526/22D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 20000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1526/22D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Junta
Joints ST/NS neck (59)
Características
without cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1526/22D
diâmetro do frasco × A
288 mm × 492 mm
capacidade
20000 mL
gargalo D.I.
59 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)