Key Documents
SLW1471/00M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
30 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1471/00M
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1471/00M
diâmetro × A
52 mm × 30 mm
capacidade
30 mL
Descrição geral
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Características e benefícios
• Complies to DIN 12338• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Flat bottom• With spout• Suitable for use up to 400°C• Chemically and thermally resistant
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)