SLW1200/12D
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1200/12D
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Características
plain neck
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
1200/12D
SciLabware
Altura
325 mm
diâmetro do bulbo
101 mm
capacidade
500 mL
500 mL
gargalo D.I. × D.E.
30 mm × 34 mm
Descrição geral
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
Características e benefícios
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method•
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)