Documentos Principais
SYNA262414
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A262414, Distilling trap, Kjeldahl trap
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A262414
capacidade
100 mL
Descrição geral
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)