SLW1200/04M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1200/04M
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Características
plain neck
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
1200/04M
SciLabware
Altura
240 mm
diâmetro do bulbo
58 mm
capacidade
100 mL
100 mL
gargalo D.I. × D.E.
17 mm × 22 mm
Descrição geral
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1200/04M-10EA | 4061832436920 |