Documentos Principais
SLW1170/06M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1170/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck35 mm I.D.
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1170/06M
Altura
185 mm
diâmetro do corpo
105 mm
capacidade
500 mL
gargalo D.I.
35 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)