SLW1135/14D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1135/14D
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex flask
straight neck (rimless)
straight neck transparent borosilicate glass flask
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1135/14D
Altura
148 mm
corpo D.E.
85 mm
volume de trabalho do frasco
250 mL
gargalo D.E.
38 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Ideal for use in preparation of cultures
- Compatible with shaker equipment
- Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
- Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)