Key Documents
SIK7731-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H31ClNO3P
Peso molecular:
363.86
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
powder
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
Aplicação
Quaternary ammonium compounds (QACs) are low toxicity compounds that form effective protective layers against biodeterioration. They are widely known to be bioactive and have a high antimicrobial activity. They can be used to create positively charged surfaces with antimicrobial properties.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)