Documentos Principais
SIK7718-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)triethylammonium chloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H41ClNO3P
Peso molecular:
385.95
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário:
solid
Ensaio:
≥95%
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
Aplicação
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)