Key Documents
SML3820
Sigma-Aldrich
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15ClN2O2
Peso molecular:
266.72
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3