Key Documents
SIK41005-20
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethoxysilyl)benzene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O6Si2
Número CAS:
Peso molecular:
318.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
liquid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This product is used to improve the dispersibility of modified silica powders into PDMS matrix by improving the adhesion between modified silica powders and the PDMS matrix.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)