Key Documents
S977551
9-{[3-(9H-CARBAZOL-9-YLMETHYLENE)-2,4-DIPHENYLCYCLOBUTYLIDENE]METHYL}-9H-CARBAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C42H30N2
Número CAS:
Peso molecular:
562.721
Número MDL:
Outras notas