Key Documents
S34356
6,6-DIMETHYL-2,4-DIOXO-3-AZA-BICYCLO(3.1.0)HEXANE-1,5-DICARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C9H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
189.175
Número MDL:
Outras notas