03830
Ethylene glycol monosalicylate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.549
pb
166 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
chave InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?