Key Documents
S13553
1-(4-F-PH)-4-(8-F-1,3,4,5-4H-PYRIDO(4,3-B)INDOL-2-YL)-BUTAN-1-ONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H21ClF2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
390.864
Número MDL:
Outras notas