Key Documents
S0800
Sigma-Aldrich
Sulfamerazine sodium salt
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
C11H11N4O2SNa
Número CAS:
Peso molecular:
286.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1ccnc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H11N4O2S.Na/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
chave InChI
BSFJGCCAXDCMOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Involved in characterization of chirosan membranes for the transport of drugs
Qualidade
Contains residual methanol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)