Documentos Principais
RNI00062
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-(2-iodoethynyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7IO
Número CAS:
Peso molecular:
258.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
IC#CC1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C9H7IO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,1H3
chave InChI
NMOBFTCTMWINSP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All AldrichCPR products, and other building blocks or screening compounds that are part of this collection, are also available as custom packaged libraries - for more details about this service or for further information on this product, please contact us at AMS@milliporesigma.com.
Please note that Sigma-Aldrich does not collect analytical data for AldrichCPR products and that all sales are final.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)