Key Documents
R201405
3-ALPHA,17-ALPHA,20-ALPHA,21-TETRAHYDROXY-5-BETA-PREGNAN-11-ONE-ALPHA-CORTOLONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H34O5
Peso molecular:
366.502
Número MDL:
Outras notas