900183
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
chave InChI
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?